Schssel, transparent, PP, 9 Liter, mit Ausguss und Innsenskala, Lebensmittelecht, Aussendurchmesser 360 mm, Innendurchmesser 320 mm, Hhe 150 mm, stapelbar 1 * 1 ST
Lieferant: SEMADENI
Schssel, transparent, PP, 9 Liter, mit Ausguss und Innsenskala, Lebensmittelecht, Aussendurchmesser 360 mm, Innendurchmesser 320 mm, Hhe 150 mm, stapelbar 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Schüssel, transparent, PP, 9 Liter, mit Ausguss und Innsenskala, Lebensmittelecht, Aussendurchmesser 360 mm, Innendurchmesser 320 mm, Höhe 150 mm, stapelbar 1 * 1 ST SEMA4629 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 4629
Lokale Artikelnummer:: SEMA4629
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder