Flaschen, Enghals, achteckig, PET, mit Schraubverschlüssen
Lieferant: SEMADENI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4858 4634
SEMA4858EA 6 EUR InStock
SEMA4858 SEMA4634
Flaschen, Enghals, achteckig, PET, mit Schraubverschlüssen
Flaschen Kunststoffflaschen
PET, klar.
  • Steril
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Mit manipulationssicherem Schraubverschluss
Optimal für die Probenahme, Lagerung und den Transport.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge