Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Packaging Buckets, Hobbocks

Lieferant: SEMADENI

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

5969
SEMA5969EA 166 EUR InStock
SEMA5969
Packaging Buckets, Hobbocks
Eimer
White, very sturdy round hobbock buckets with UN approval. Made from Polyethylene (HDPE).

  • Tight-closing, difficult to re-open, snap-on lid
  • Bucket 5 L with metal handle
  • Bucket 32,2 L with two side-mounted handles

Suitable for food packaging.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge