Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Temperatur-Funkdatenlogger, AiroSensor X ER 20-20-43, für ultratiefe Temperaturen (−200 bis + 200 °C)

Lieferant: SenseAnywhere

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

0096647494807 0096647494845
SENA0096647494807EA 201 EUR InStock
SENA0096647494807 620-2701
Temperatur-Funkdatenlogger, AiroSensor X ER 20-20-43, für ultratiefe Temperaturen (−200 bis + 200 °C)
Datenlogger
Der SenseAnywhere AiroSensor X ER Modell 20-20-43 ist wie der beliebte AiroSensor T ER Modell 20-20-31, verfügt jedoch zusätzlich über einen IP67-Stecker mit dem digitalen SenseAnywhere Bus (SAB). Der SAB-Bus ist eine sehr vielseitige Schnittstelle, welche die Energie- und Datenkommunikation zu SAB-kompatiblen Peripheriegeräten von SenseAnywhere ermöglicht. Aufgrund der Beschaffenheit dieser Schnittstelle können die Peripheriegeräte als Einzelgerät getestet und kalibriert werden. Dies bietet einen großen Vorteil gegenüber analogen Schnittstellen, bei welchen Sensor und Messgerät immer paarweise kalibriert werden müssen. Einsetzbar in vielen Industrieanwendungen: Apotheken, Arzneimitteltransport, Gastgewerbe und Gesundheitswesen, Kühlkette, Labor, usw.

  • Präziser Pt100-Fühler
  • Der Beschleunigungssensor meldet Bewegung oder Stöße
  • Ankunfts- und Abfahrtszeiten werden automatisch eingetragen
  • Echtzeit: Rund-um-die-Uhr-Daten ermöglichen einen vollständigen Audit-Bericht
  • Sofortalarm: Benachrichtigung per E-Mail oder SMS, sobald Grenzwerte überschritten werden
  • Sichere Datenspeicherung: Greifen Sie jederzeit und von überall auf Ihre Daten in der Cloud zu
  • SenseAnywhere Funkprotokoll mit automatischer Serviceerkennung und nahtloser Roaming-Funktion
  • 1.000.000 Messungen
  • Bewegung: 3-Achsen-Beschleunigungssensor, Empfindlichkeit 0 - 16 g, programmierbar

Funknetzwerk-Frequenz: ISM-Band, 868 MHz (Region 1)
Reichweite: Bis zu 600 m/2000 ft im Freifeld
Speicherkapazität: 18.500 Ereignisse mit Datum und Zeitstempel
Langzeitstabilität Temperatur: ≦0,01 °C /Jahr

SenseAnywhere bietet mit dem AiroSensor X ER 20-20-43 und dem Pt100-Fühler eine smarte Überwachungslösung für extrem niedrige Temperaturen, die speziell entwickelt wurde für den Einsatz in:
- Ultra-Tieftemperatur-Umgebungen zur Überwachung von kryogenen Anwendungen bis zu −200 °C
- Umgebungen mit hohen Temperaturen bis zu +200 °C
Somit gewährleistet dieses System (AiroSensor X ER 20-20-43 und PT100-Fühler) genaue Messungen über einen breiten Temperaturbereich (−200 bis +200 °C).

Zertifizierungen: EN12830 Klasse 1, Lager & Transport, Klimaumgebungen Typ: D CE, EN300328, EN55022

Achtung! Bitte beachten: Stecker nicht lösen bei Temperaturen unter −25 °C

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge