Benzethoniumchlorid
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
14535.02
SERA14535.02EA 0 EUR InStock
SERA14535.02
Benzethoniumchlorid
Benzethoniumchlorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448.09 g/mol
Melting Pt: 164…166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011742
CAS-Nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01074
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge