Cytochalasin D
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
18017.01
SERA18017.01EA 0 EUR InStock
SERA18017.01
Cytochalasin D
Cytochalasin D
Formel: C₃₀H₃₇NO₆
Melting Pt: 259…260 °C
MDL Number: MFCD00077706
CAS-Nummer: 22144-77-0
EINECS: 244-804-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge