Echtrotsalz TR (1,5-Naphthalindisulfonatsalz)
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
21317.01
SERA21317.01EA 0 EUR InStock
SERA21317.01
Echtrotsalz TR (1,5-Naphthalindisulfonatsalz)
Echtrotsalz TR (1,5-Naphthalindisulfonatsalz)
Formel: C₇H₉Cl₂N
Storage Temperature: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 51503-28-7
EINECS: 257-247-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge