Naphthol AS-E-phosphat
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
29998.02
SERA29998.02EA 0 EUR InStock
SERA29998.02
Naphthol AS-E-phosphat
Naphthol AS-E-phosphat (KG-501)
Formel: C₁₇H₁₃ClNO₅P
CAS-Nummer: 18228-17-6
EINECS: 242-106-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge