Neufuchsin
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
30293.01
SERA30293.01EA 0 EUR InStock
SERA30293.01
Neufuchsin
Neufuchsin
Formel: C₂₂H₂₄ClN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012567
CAS-Nummer: 3248-91-7
EINECS: 221-831-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge