Poly(dimethylsiloxan-co-methylphenylsiloxan), 125 cSt (25°C)
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
35145.01 113483.5000
SERA35145.01EA 180 EUR InStock
SERA35145.01 XXXX113483.5000
Poly(dimethylsiloxan-co-methylphenylsiloxan), 125 cSt (25°C)
Poly(dimethylsiloxan-co-methylphenylsiloxan)
Straw coloured polyophenylmethyldimethylsiloxane
Geringe Flüchtigkeit und ein Einsatztemperaturbereich von -40 °C bis 230 °C in offenen Systemen und bis zu 315 °C in geschlossenen Systemen. Gute Oxidations- und Verharzungsbeständigkeit in Verbindung mit ausgezeichneter Komprimierbarkeit verleihen dieser Flüssigkeit eine sehr hohe Stabilität.
Siedepunkt: ∼35 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >101,1 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 63148-52-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge