Protein dye reagent for protein quantification after Bradford Precise, reproducible and inexpensive Fast, only five minutes incubation before reading the sample at 595 nm Suitable for micro (1 - 25 g protein/ml) and standard (100 1000 g protein/m 1 * 200 mL
Lieferant: SERVA
Protein dye reagent for protein quantification after Bradford Precise, reproducible and inexpensive Fast, only five minutes incubation before reading the sample at 595 nm Suitable for micro (1 - 25 g protein/ml) and standard (100 1000 g protein/m 1 * 200 mL
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Protein dye reagent for protein quantification after Bradford Precise, reproducible and inexpensive Fast, only five minutes incubation before reading the sample at 595 nm Suitable for micro (1 - 25 µg protein/ml) and standard (100 – 1000 µg protein/m 1 * 200 mL SERA39222.02 1 * 200 mL
Hersteller-Artikelnummer:: 39222.02
Lokale Artikelnummer:: SERA39222.02
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..