Fertiggel, 15 Probentaschen 10 Gele Das SERVAGel TG PRiME 4 - 20 % Fertiggel hat ein eigenentwickeltes modifiziertes Tris/Glycin-Puffersystem, das nicht nur eine deutlich verlngerte Haltbarkeit im Vergleich zu klassischen Tris-Glycin-Gelen nach La 1 * 1 ST
Lieferant: SERVA
Fertiggel, 15 Probentaschen 10 Gele Das SERVAGel TG PRiME 4 - 20 % Fertiggel hat ein eigenentwickeltes modifiziertes Tris/Glycin-Puffersystem, das nicht nur eine deutlich verlngerte Haltbarkeit im Vergleich zu klassischen Tris-Glycin-Gelen nach La 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Fertiggel, 15 Probentaschen 10 Gele Das SERVAGel™ TG PRiME™ 4 - 20 % Fertiggel hat ein eigenentwickeltes modifiziertes Tris/Glycin-Puffersystem, das nicht nur eine deutlich verlängerte Haltbarkeit im Vergleich zu klassischen Tris-Glycin-Gelen nach La 1 * 1 ST SERA43289.01 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 43289.01
Lokale Artikelnummer:: SERA43289.01
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder