Dialysierschläuche, VISKING®
Lieferant: Serva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
44104.01 44104.02 44104.04 44110.01 44110.02 44110.04 44114.02 44114.04 44120.01 44120.02 44120.05 44126.02 44126.03 44130.01 44130.02 44130.03
SERA44104.01EA 90.2 EUR InStock
SERA44104.01 518-1120 SERA44104.04 SERA44110.01 SERA44110.02 SERA44110.04 SERA44114.02 SERA44114.04 SERA44120.01 SERA44120.02 SERA44120.05 SERA44126.02 SERA44126.03 SERA44130.01 SERA44130.02 SERA44130.03
Dialysierschläuche, VISKING®
Schläuche Dialyseschläuche
MWCO 12 to 14 kD, regenerated cellulose.
  • Resistant to chemicals
  • Contain low level of heavy metal and sulfide impurities
  • Suitable for pH range 2 to 12 and temperatures 4 to 60 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge