Kapillarsäulen, BPX-DXN
Lieferant: SGE Analytical Science
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
054235
SGEA054235EA 1261.4 EUR InStock
SGEA054235
Kapillarsäulen, BPX-DXN
Chromatographiesäulen
Eine Hochtemperatur-GC-Säule mit geringem Bluten und hoher Inertheit für die Analyse von Dioxinen und verwandten Verbindungen.
  • Ideal für Spurenanalyse und GC-MS
BPX-DXN ist ideal für Anwendungen wie persistente, organische Schadstoffe (POPs), polychlorierte Biphenyle (PCBs), polychlorierte Dibenzofurane (PCDFs) und polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDDs).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge