Vespel® GC-Ferrulen
Lieferant: SGE Analytical Science
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
212100 212103 212104 212105 212108 212110 212112 212124 212125 212164 212165 212168 2121XX 212200 212201 212205 212208 212210 212222 212228 2122XX 212400 212406 212410 212420 2124XX
SGEA212100EA 52.2 EUR InStock
SGEA212100 SGEA212103 SGEA212104 SGEA212105 SGEA212108 SGEA212110 SGEA212112 SGEA212124 SGEA212125 SGEA212164 SGEA212165 SGEA212168 SGEA2121XX SGEA212200 SGEA212201 SGEA212205 SGEA212208 SGEA212210 SGEA212222 SGEA212228 SGEA2122XX SGEA212400 SGEA212406 SGEA212410 SGEA212420 SGEA2124XX
Vespel® GC-Ferrulen
Fittings und Verbinder
Vespel GC-Ferrulen bestehen aus 100% Hochtemperatur-Polyimid, einem harten Polymermaterial, das bei Gebrauch dazu neigt, Kapillarsäulen dauerhaft abzudichten. Zum Zusammendrücken und Abdichten ist ein festes Drehmoment erforderlich.
  • Hergestellt aus hochtemperaturbeständigem Dupont-Polyimid
  • Sie sind nicht wiederverwendbar
  • Vespel neigt dazu, durch wiederholte Heiz- und Kühlzyklen zu schrumpfen
  • Die härteste der Polymerferrulen, daher ist ein festes Drehmoment zum Zusammendrücken und Abdichten erforderlich
Sie eignen sich hervorragend zum Abdichten von Metall oder Glas und haben eine lange Lebensdauer. 100% Vespel ist im Wesentlichen nicht porös gegenüber Sauerstoff und daher ideal für die Verwendung als GC/MS-Schnittstelle, wo Luftdurchlässigkeit das Hintergrundsignal erhöhen und zur Phasenverschlechterung beitragen kann. Sie funktionieren auch am besten in Verbindungen, die isothermisch oder gegen Temperaturschwankungen im Ofen isoliert sind.
Diese Ferrulen sind für den Einsatz bis 350 °C ausgelegt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge