Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

EDTA Dikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

03660-100G 03660-1KG
SIAL03660-100GEA 55.6 EUR InStock
SIAL03660-100G SIAL03660-1KG
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat


Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Melting Pt: 272 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge