Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tri-Natriumphosphat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

MQ200

04277-1KG 04277-2.5KG 04277-25KG-H 04277-25KG
SIAL04277-1KGEA 40.6 EUR InStock
SIAL04277-1KG SIAL04277-2.5KG SAFS04277-25KG-H SIAL04277-25KG
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat


Formel: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12 g/mol
Melting Pt: ∼75 °C
Dichte: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149198
CAS-Nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge