(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
06939-500MG-F
SIAL06939-500MG-FEA 364 EUR InStock
SIAL06939-500MG-F
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionsäure
Formel: C₁₅H₂₁NO₄
MDL Number: MFCD03427895
CAS-Nummer: 499995-74-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge