5-Nitro-2-thiophencarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
07517-1G-F
SIAL07517-1G-FEA 51.8 EUR InStock
SIAL07517-1G-F
5-Nitro-2-thiophencarbonitril, Sigma-Aldrich®
5-Nitro-2-thiophencarbonitril
Formel: C₅H₂N₂O₂S
MDL Number: MFCD00052401
CAS-Nummer: 16689-02-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge