(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
09793-1G
SIAL09793-1GEA 199 EUR InStock
SIAL09793-1G
(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsäure
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
MDL Number: MFCD01860892
CAS-Nummer: 103365-47-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge