D(+)-Cellobioseoctaacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
101575-25G
SIAL101575-25GEA 30 EUR InStock
SIAL101575-25G
D(+)-Cellobioseoctaacetat, Sigma-Aldrich®
D(+)-Cellobioseoctaacetat
Formel: C₂₈H₃₈O₁₉
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009600
CAS-Nummer: 5346-90-7
EINECS: 226-304-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge