Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,4-Dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

102369-5G
SIAL102369-5GEA 68.4 EUR InStock
SIAL102369-5G
1,4-Dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dinitrobenzol


Formel: C₆H₄N₂O₄
MW: 168.11 g/mol
Siedepunkt: 299
Melting Pt: 172
Dichte: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007314
CAS-Nummer: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
UN: 3443
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03301
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge