Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pentafluorbenzoylchlorid 99%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

103772-1G 103772-25G 103772-5G
SIAL103772-1GEA 30.1 EUR InStock
SIAL103772-1G SIAL103772-25G SIAL103772-5G
Pentafluorbenzoylchlorid 99%, Sigma-Aldrich®
Pentafluorbenzoylchlorid


Formel: C₇ClF₅O
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000657
CAS-Nummer: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Colorless to Light Yellow
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
GC (area %) ≥98.5%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge