4-Methoxybenzaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10445-50ML-F
SIAL10445-50ML-FEA 121 EUR InStock
SIAL10445-50ML-F
4-Methoxybenzaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzaldehyddimethylacetal
Formel: C₁₀H₁₄O₃
MDL Number: MFCD00036507
CAS-Nummer: 2186-92-7
EINECS: 218-577-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge