Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,α,α-Trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

107840-100G 107840-25G 107840-5G
SIAL107840-100GEA 438 EUR InStock
SIAL107840-100G SIAL107840-25G SIAL107840-5G
α,α,α-Trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoracetophenon


Formel: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Siedepunkt: 165
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1.2799 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000420
CAS-Nummer: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3 III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&vid=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge