3-Ethyl-3-pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
111570-50G
SIAL111570-50GEA 167 EUR InStock
SIAL111570-50G
3-Ethyl-3-pentanol, Sigma-Aldrich®
3-Ethyl-3-pentanol
Formel: C₇H₁₆O
Siedepunkt: 140…142 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –11,9 °C
Dichte: 0,86121 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004484
CAS-Nummer: 597-49-9
EINECS: 209-902-0
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge