Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

MQ200

112909-100G 112909-500G 112909-5G
SIAL112909-100GEA 36.8 EUR InStock
SIAL112909-100G SIAL112909-500G SIAL112909-5G
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat), Sigma-Aldrich®
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat)


Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 311
Melting Pt: 89…90 °C
Flash-Pt: 112
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007892
CAS-Nummer: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge