Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Terephthaloyldichlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

120871-1KG 120871-250G 120871-5G
SIAL120871-1KGEA 113 EUR InStock
SIAL120871-1KG SIAL120871-250G SIAL120871-5G
Terephthaloyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Terephthaloyldichlorid


Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 82…83 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (100 °C)
Flash-Pt: 180 °C
MDL Number: MFCD00000693
CAS-Nummer: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge