Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,5-Dinitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

121258-100G 121258-500G
SIAL121258-100GEA 37.8 EUR InStock
SIAL121258-100G SIAL121258-500G
3,5-Dinitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitrobenzoic acid


Formel: C₇H₄N₂O₆
Melting Pt: 204…208 °C
Dichte: 1,683 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007253
CAS-Nummer: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03304
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge