Collagen-Beschichtungslösung aus Rattenschwanz
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
122-20
SIAL122-20EA 45.7 EUR InStock
SIAL122-20
Collagen-Beschichtungslösung aus Rattenschwanz
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Die Beschichtungslösung mit Collagen aus Rattenschwanz verbessert die Zelladhäsion und -proliferation oder fördert die zellspezifische Morphologie und Funktion. Sie wird häufig für Endothelzellen, Hepatozyten, Muskelzellen und eine Vielzahl anderer Zelltypen verwendet. Diese Collagenlösung ist in 0,02 M Essigsäure mit einer Konzentration von 50 ug/ml zubereitet und steril filtriert.
Die Oberfläche der Zellkulturgefäße ist mit der Rattenschwanz-Collagenlösung in einem Verhältnis von 5 ug/cm² zu beschichten. Zum Beispiel: 125 μg (2,5 ml) für eine T-25 Flasche; 10,5 μg (210 μl) für jedes Well einer 24-Well-Platte.
Beschichtete Zellkulturgefäße sollten sofort verwendet oder luftgetrocknet und bei 4 °C für maximal eine Woche aufbewahrt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge