Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bromacetaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


123986-500G 123986-100G 123986-1KG
SIAL123986-500GEA 171 EUR InStock
SIAL123986-500G SIAL123986-100G SIAL123986-1KG
Bromacetaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Bromacetaldehyddiethylacetal


Formel: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000214
CAS-Nummer: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge