Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

126225-100G 126225-500G
SIAL126225-100GEA 186 EUR InStock
SIAL126225-100G SIAL126225-500G
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat


Formel: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400.29 g/mol
Melting Pt: 300
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150612
CAS-Nummer: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge