N,N,N'-Triethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
127116-5G
SIAL127116-5GEA 51.2 EUR InStock
SIAL127116-5G
N,N,N'-Triethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N,N'-Triethylethylendiamin
Formel: C₈H₂₀N₂
Siedepunkt: 54 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,804 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009054
CAS-Nummer: 105-04-4
EINECS: 203-264-7
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge