Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Picolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

131490-1L 131490-250ML 131490-25ML
SIAL131490-1LEA 76.7 EUR InStock
SIAL131490-1L SIAL131490-250ML SIAL131490-25ML
4-Picolin, Sigma-Aldrich®
4-Picolin


Formel: C₆H₇N
Siedepunkt: 144,9 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3 °C
Dichte: 0,9547 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006440
CAS-Nummer: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07556
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge