3,3-Diphenylpropylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
136298-25G
SIAL136298-25GEA 71.9 EUR InStock
SIAL136298-25G
3,3-Diphenylpropylamin, Sigma-Aldrich®
3,3-Diphenylpropylamin
Formel: C₁₅H₁₇N
MDL Number: MFCD00008202
CAS-Nummer: 5586-73-2
EINECS: 226-984-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge