Cyclohexylphenylketon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
139211-25G
SIAL139211-25GEA 104 EUR InStock
SIAL139211-25G
Cyclohexylphenylketon, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylphenylketon
Formel: C₁₃H₁₆O
MDL Number: MFCD00001467
CAS-Nummer: 712-50-5
EINECS: 211-923-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge