Benzylthiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13929-100G
SIAL13929-100GEA 60.8 EUR InStock
SIAL13929-100G
Benzylthiocyanat, Sigma-Aldrich®
Benzylthiocyanat
Formel: C₈H₇NS
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001832
CAS-Nummer: 3012-37-1
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41511091eb62f9adf0f8d0fbe89337f2b40c935e&vid=41511091eb62f9adf0f8d0fbe89337f2b40c935e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge