2,1-Benzisoxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
144517-1G
SIAL144517-1GEA 41.2 EUR InStock
SIAL144517-1G
2,1-Benzisoxazol, Sigma-Aldrich®
2,1-Benzisoxazole
Formel: C₇H₅NO
MDL Number: MFCD00005806
CAS-Nummer: 271-58-9
EINECS: 205-980-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge