Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Biuret, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


15270-100G 15270-25G
SIAL15270-100GEA 232 EUR InStock
SIAL15270-100G SIAL15270-25G
Biuret, Sigma-Aldrich®
Biuret


Formel: C₂H₅N₃O₂
MW: 103.08 g/mol
Melting Pt: 188
Dichte: 1.467 g/cm³ (10 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007946
CAS-Nummer: 108-19-0
EINECS: 203-559-0
Merck Index: 13,01305
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da007a12828859edd80cac6339b70b729a53acc4&vid=da007a12828859edd80cac6339b70b729a53acc4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge