Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isovalerylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

157422-100G 157422-25G 157422-500G
SIAL157422-100GEA 66.6 EUR InStock
SIAL157422-100G SIAL157422-25G SIAL157422-500G
Isovalerylchlorid, Sigma-Aldrich®
Isovalerylchlorid


Formel: C₅H₉ClO
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000738
CAS-Nummer: 108-12-3
EINECS: 203-552-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05253
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge