4-Brom-1,3-dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
157554-25G
SIAL157554-25GEA 33.6 EUR InStock
SIAL157554-25G
4-Brom-1,3-dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-1,3-dimethoxybenzol
Formel: C₈H₉BrO₂
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,507 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009844
CAS-Nummer: 17715-69-4
EINECS: 241-717-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge