Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dibenzylmalonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

160407-10G 160407-50G
SIAL160407-10GEA 67.5 EUR InStock
SIAL160407-10G SIAL160407-50G
Dibenzylmalonat, Sigma-Aldrich®
Dibenzylmalonat


Formel: C₁₇H₁₆O₄
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,137 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004779
CAS-Nummer: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge