Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ferrozine mono-sodium salt hydrate 97%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

160601-1G 160601-5G 160601-25G
SIAL160601-1GEA 80.2 EUR InStock
SIAL160601-1G SIAL160601-5G SIAL160601-25G
Ferrozine mono-sodium salt hydrate 97%, Sigma-Aldrich®
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Used as a colorimetric indicator for ferroxidase assay. Reagent for the determination of Fe and Co, and Ag, Cu, and Ni.


Formel: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
MW: 492.47 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00078417
CAS-Nummer: 63451-29-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Light Yellow to Very Dark Yellow and Light Green-Yellow to Very Dark Green-Yellow
Appearance (Form) Powder or Chunks
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Carbon 47.1 - 50.5%
Water (by Karl Fischer) 3.0 - 8.0 %
Solubility (Turbidity) 50 mg/ml in H₂O Clear to Very Hazy

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..