3-Methyl-2-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
162353-100ML 162353-500ML 162353-5ML
SIAL162353-100MLEA 60.6 EUR InStock
SIAL162353-100ML SIAL162353-500ML SIAL162353-5ML
3-Methyl-2-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-buten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 140
Melting Pt: –86 °C
Dichte: 0.848 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002916
CAS-Nummer: 556-82-1
EINECS: 209-141-4
UN: 1987
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge