α-Brom-4-nitro-o-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
162906-5G
SIAL162906-5GEA 59.7 EUR InStock
SIAL162906-5G
α-Brom-4-nitro-o-kresol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-4-nitro-o-kresol
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.03
Melting Pt: 147
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007340
CAS-Nummer: 772-33-8
EINECS: 212-248-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge