Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylbromacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

17020-100ML 17020-1L 17020-500ML
SIAL17020-100MLEA 38.9 EUR InStock
SIAL17020-100ML SIAL17020-1L SIAL17020-500ML
Ethylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylbromacetat


Formel: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167 g/mol
Siedepunkt: 159
Melting Pt: –38 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 58
MDL Number: MFCD00000191
CAS-Nummer: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge