1-Naphthylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
170518-5G
SIAL170518-5GEA 61 EUR InStock
SIAL170518-5G
1-Naphthylisocyanat, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylisocyanat
Formel: C₁₁H₇NO
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 36 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003881
CAS-Nummer: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06497
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge