tert-Nonyl mercaptan (mixture of isomers) ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
171034-250ML
SIAL171034-250MLEA 88.7 EUR InStock
SIAL171034-250ML
tert-Nonyl mercaptan (mixture of isomers) ≥97%, Sigma-Aldrich®
tert-Nonyl mercaptan(mixture)
Formel: C₉H₂₀S
MW: 160.32 g/mol
Siedepunkt: 188 °C (Lit.)
Dichte: 0.856 g/ml
MDL Number: MFCD00059963
CAS-Nummer: 25360-10-5
UN: 3336
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge