Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Egg yolk emulsion for microbiology, Millipore®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


17148-1VL
SIAL17148-1VLEA 63.4 EUR InStock
SIAL17148-1VL
Egg yolk emulsion for microbiology, Millipore®
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Sterile stabilized emulsion of egg yolk recommended for use in various culture media.

  • Liquid
  • Suitable for bacteria

Composition:
(100 ml per vial)
Egg Yolk 30 ml, Sterile Saline 70 ml


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge