Triethyloxoniumtetrafluoroborat 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
176230-100ML
SIAL176230-100MLEA 144 EUR InStock
SIAL176230-100ML
Triethyloxoniumtetrafluoroborat 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Formel: C₆H₁₅BF₄O
MDL Number: MFCD00044423
CAS-Nummer: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge